Learn More
5alfa-Pregnan-3beta, 17alfa-diol-20-uno, TRC
Código de producto. 30005258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005258 250 mg 250 miligramos
30011658 100 mg 100 miligramos
30005235 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005258 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP711335250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 570-54-7
Fórmula molecular C21 H34 O3
Peso molecular (g/mol) 334.49
Sinónimo 3β,17-Dihydroxy-5α-pregnan-20-one;3β,17α-Dihydroxy-5α-pregnan-20-one;5α-Pregnane-3β,17α-diol-20-one;Allopregnane-3β,17α-diol-20-one;Reichstein's Substance L;Wintersteiner's Compound G;
Nombre IUPAC 1-[(3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17R)-3,17-dihidroxi-10,13-dimetilo-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]etanola
SMILES CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5alpha-Pregnan-3beta,17alpha-diol-20-one
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H34O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h14-18,23-24H,4-12H2,1-3H3/t14-,15-,16+,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.2508