Learn More
5Alfa-Estrano-3Beta,17Beta-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5alpha-Estrane-3beta,17beta-diol |
| CAS | 1816-75-7 |
| Fórmula molecular | C18H30O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 19-Nor-5α-androstane-3β,17β-diol, (3β,5α,17β)-Estrane-3,17-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H30O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h11-17,19-20H,2-10H2,1H3/t11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@@H]3[C@H]4CC[C@@H](C[C@@H]4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@@H]2O)O |
| Nombre IUPAC | (3S,5S,8R,9R,10S,13S,14S,17S)-13-metil-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-hexadecahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 278.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.2246 |