Learn More
5Alfa-Dihidrotestosterona (2,2,4,4-D4, 98%) 95% Pureza Química, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5alpha-Dihydrotestosterone 2,2,4,4-D4 |
| CAS | 5295-66-9 |
| Fórmula molecular | C19 D4 H26 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Androstan-3-one-2,2,4,4-d4, 17-hydroxy-, (5α,17β)- (9CI, ACI), (5α,17β)-17-Hydroxyandrostan-3-one-2,2,4,4-d4 (ACI), 5α-Androstan-3-one-2,2,4,4-d4, 17β-hydroxy- (7CI, 8CI), Androstanolone-d4, Androstanolone-2,2,4,4-d4, Androstanolone-2,2,4,4-D4, 5α-Dihydrotestosterone-2,2,4,4-d4, 5α-Androstan-17β-ol-3-one-2,2,4,4-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21H,3-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i7D2,11D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3CC[C@H]2C([2H])([2H])C1=O |
| Nombre IUPAC | (5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-2,2,4,4-tetradeuterio-17-hidroxi-10,13-dimetil-1,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 294.465 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.25 |