Learn More
5Alfa-Dihidrolevonorgestrel, TRC
Código de producto. 30385280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385280 10 mg
30374548 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30385280 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44966010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78088-19-4
Fórmula molecular C21 H30 O2
Peso molecular (g/mol) 314.46
Sinónimo 18,19-Dinorpregn-20-yn-3-one, 13-ethyl-17-hydroxy-, (5α,17α)- (9CI), 5α-Dihydrolevonorgestrel, (5α,17α)-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregn-20-yn-3-one, 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-5α,17α-pregn-20-yn-3-one
Nombre IUPAC (5S,8R,9R,10S,13S,14S,17R)-13-etil-17-etinilo-17-hidroxi-1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-3-one
SMILES CC[C@]12CC[C@@H]3[C@H]4CCC(=O)C[C@@H]4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5alpha-Dihydrolevonorgestrel
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,14,16-19,23H,3,5-13H2,1H3/t14-,16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.2246