Learn More
5alfa-Dihidrocortisol, TRC
Código de producto. 30138141
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138141 5 mg 5 miligramos
30134174 10 mg 10 miligramos
30008756 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138141 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4488605MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 516-41-6
Fórmula molecular C21 H32 O5
Peso molecular (g/mol) 364.48
Sinónimo Pregnane-3,20-dione, 11,17,21-trihydroxy-, (5α,11β)-, 5α-Pregnane-3,20-dione, 11β,17,21-trihydroxy- (7CI,8CI), (5α,11β)-11,17,21-Trihydroxypregnane-3,20-dione, 11β,17,21-Trihydroxy-5α-pregnane-3,20-dione, 11β,17α,21-Trihydroxy-5α-pregnane-3,20-dione, 5α-Dihydrocortisol, 5α-Pregnan-11β,17α,21-triol-3,20-dione, Allodihydrocortisol, Allodihydrohydrocortisone, Allopregnane-11β,17α,21-triol-3,20-dione, Hydrallostane
Nombre IUPAC (5S,8S,9S,10S,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetilo)-10,13-dimetil-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fentrantra-3-una
SMILES C[C@]12CCC(=O)C[C@@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-alpha-Dihydrocortisol
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H32O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12,14-16,18,22,24,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.225