Learn More
5Alfa-dihidrocortisol 21-tetrahidro-2H-piran-2-ilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5alpha-Dihydrocortisol 21-Tetrahydro-2H-pyran-2-yl |
| CAS | 131061-49-9 |
| Fórmula molecular | C26H40O6 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (5α,11β)-11,17-dihydroxy-21-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-pregnane-3,20-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H40O6/c1-24-10-8-17(27)13-16(24)6-7-18-19-9-11-26(30,25(19,2)14-20(28)23(18)24)21(29)15-32-22-5-3-4-12-31-22/h16,18-20,22-23,28,30H,3-15H2,1-2H3/t16-,18-,19-,20-,22?,23+,24-,25-,26-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@]12[C@]([C@]3([C@]([C@@H](O)C1)([C@]4(C)[C@@](CC3)(CC(=O)CC4)[H])[H])[H])(CC[C@@]2(C(COC5CCCCO5)=O)O)[H] |
| Nombre IUPAC | (5S,8S,9S,10S,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetil-17-(2-((tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)acetil)hexadecahidro-3H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 448.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 448.27 |