Learn More
5Alfa-colestano-2,2,3,3,4,4-d6, TRC
Código de producto. 30357256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30357256 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30357256 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4317031MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5a-Cholestane-2,2,3,3,4,4-d6
CAS 358731-18-7
Fórmula molecular C27H42D6
Cantidad 1 mg
Sinónimo Cholestane-2,2,3,3,4,4-d6, (5α)- (9CI), 5α-Cholestane-2,2,3,3,4,4-D6, 5α-Cholestane-2,2,3,3,4,4-d6, 5α-Cholestane-d6
Fórmula InChI InChI=1S/C27H48/c1-19(2)9-8-10-20(3)23-14-15-24-22-13-12-21-11-6-7-17-26(21,4)25(22)16-18-27(23,24)5/h19-25H,6-18H2,1-5H3/t20-,21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i6D2,7D2,11D2
SMILES C[C@@]12[C@]([C@]3([C@@]([C@]4(C)[C@@](CC3)(C(C(C(C4)([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])[H])(CC1)[H])[H])(CC[C@@]2([C@@H](CCCC(C)C)C)[H])[H]
Nombre IUPAC (5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-((R)-6-metilheptan-2-il)hexadecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-2,2,3,3,4,4-d6
Peso molecular (g/mol) 378.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.41