Learn More
5alfa-Cholestan-3beta-ol, TRC
Código de producto. 30138135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138135 10 g 10 g
30009885 100 mg 100 miligramos
30010021 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138135 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC43171010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-97-7
Fórmula molecular C27 H48 O
Peso molecular (g/mol) 388.67
Sinónimo Cholestan-3-ol, (3β,5α)-, 5α-Cholestan-3β-ol (8CI), (3β,5α)-Cholestan-3-ol, 3β-Hydroxy-5α-cholestane, 3β-Hydroxycholestane, 5α(H)-Cholestan-3β-ol, 5α-Cholestanol, 5α-Dihydrocholesterol, Cholestan-3β-ol, Cholestanol, Dihydrocholesterin, Dihydrocholesterol, Dihydrolathosterol, Lathostanol, NSC 18188, Zymostanol, β-Cholestanol
Nombre IUPAC (3S,5S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptano-2-il]-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-ol
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5alpha-Cholestan-3-beta-ol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.3705
Porcentaje de pureza >95%