Learn More
5alfa-Colestan-3beta-ol-2,2,3,4,4-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5 Alpha-Cholestan-3 Beta-ol-2,2,3,4,4-d5 |
| CAS | 2260669-14-3 |
| Fórmula molecular | C27 D5 H43 O |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Cholestan-2,2,3,4,4-d5-3-ol, (3β,5α)- (ACI), (3β,5α)-Cholestan-2,2,3,4,4-d5-3-ol (ACI), 5α-Cholestan-3β-ol-2,2,3,4,4-d5, Cholestanol-d5, Cholestanol-2,2,3,4,4-d5, (3β,5α)-Cholestanol-2,2,3,4,4-d5, Cholestanol-2,2,3,4,4-D5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28 H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i13D2,17D2,21 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C[C@]2(C)[C@H]3 CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4 [C@@H]3 CC[C@H]2 C([2 H])([2 H])[C@@]1([2 H])O)[C@H](C)CCCC(C)C |
| Nombre IUPAC | (3 S,5 S,8 R,9 S,10 S,13 R,14 S,17 R)-2,2,3,4,4-pentadeuterio-10,13-dimetil-17-[(2 R)-6-metilheptan-2-il]-1,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 393.7002 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 393.4019 g/mol |
| Mostrar más |