Learn More
5Alfa-Colestán-3Alfa-ol-2,2,3,4,4-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5Alpha-Cholestan-3Beta-ol-2,2,3,4,4-d5 |
| CAS | 2260669-14-3 |
| Fórmula molecular | C27 D5 H43 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Cholestan-2,2,3,4,4-d5-3-ol, (3β,5α)- (ACI), (3β,5α)-Cholestan-2,2,3,4,4-d5-3-ol (ACI), 5α-Cholestan-3β-ol-2,2,3,4,4-d5, Cholestanol-d5, Cholestanol-2,2,3,4,4-d5, (3β,5α)-Cholestanol-2,2,3,4,4-d5, Cholestanol-2,2,3,4,4-D5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i13D2,17D2,21D |
| SMILES | [2H]C1([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC[C@H]2C([2H])([2H])[C@@]1([2H])O)[C@H](C)CCCC(C)C |
| Nombre IUPAC | (3S,5S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-2,2,3,4,4-pentadeuterio-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-1,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 393.7002 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 393.4019 |