Learn More
5Alfa-colestano-3-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362676 1 g 1 g
11372676 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362676 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08726.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 566-88-1 | C27H46O | 386.664 g/mol
It is employed as a intermediate for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 566-88-1
Fórmula molecular C27H46O
Peso molecular (g/mol) 386.664
Número MDL MFCD00065901
Clave InChI PESKGJQREUXSRR-UXIWKSIVSA-N
Sinónimo 5alpha-cholestan-3-one, 5a-cholestan-3-one, 5alpha-cholestanone, coprostanone, 5alpha-cholestane-3-one, cholestan-3-one, 5a, 3-keto-5alpha-cholestane, 5-alpha-cholestan-3-one, cholestan-3-one
PubChem CID 92128
ChEBI CHEBI:17762
Nombre IUPAC (5S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptano-2-il]-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CCC4C3(CCC(=O)C4)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5alpha-Cholestan-3-one
Punto de fusión 128°C to 132°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2625580
Información de solubilidad Insoluble in water.
Rotación óptica +43° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.66
Porcentaje de pureza 97%