Learn More
Ácido 5alfa-colánico-3beta-ol-23,23-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isoallolithocholic Acid-23,23-D2 |
| CAS | 2410277-69-7 |
| Fórmula molecular | C24 D2 H38 O3 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | Cholan-24-oic-23,23-d2 acid, 3-hydroxy-, (3β,5α)- (ACI), (3β,5α)-3-Hydroxycholan-24-oic-23,23-d2 acid (ACI), 5α-Cholanic Acid-3β-ol-23,23-d2, 3β-Hydroxy-5α-cholanic acid-23,23-d2, 3β-Hydroxy-5α-cholanoic-23,23-d2 acid, Isoallolithocholic acid-23,23-d2, Isoallolithocholic Acid-23,23-D2 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25 H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16+,17+,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1/i9D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C[C@@H](C)[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CC[C@H]4 C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (4 R)-2,2-dideuterio-4-[(3 S,5 S,8 R,9 S,10 S,13 R,14 S,17 R)-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1 H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 378.5849 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 378.3103 g/mol |
| Mostrar más |