Learn More
5alfa-Andristenona, TRC
Código de producto. 30007806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007806 100 mg 100 miligramos
30012861 5 mg 5 miligramos
30010828 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007806 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA637775100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18339-16-7
Fórmula molecular C19 H28 O
Peso molecular (g/mol) 272.42
Sinónimo Androst-16-en-3-one, (5α)- (9CI, ACI), (5α)-Androst-16-en-3-one (ACI), 5α-Androst-16-en-3-one (7CI, 8CI), Androstenone (6CI), 16,(5α)-Androsten-3-one, 5α-Androst-16-ene-3-one, 5α-Androstenone, E 282
Nombre IUPAC (5S,8R,9S,10S,13R,14S)-10,13-dimetil-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15-dodecahidrociclopenta[a]fenantran-3-one
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5alpha-Androstenone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H28O/c1-18-9-3-4-16(18)15-6-5-13-12-14(20)7-11-19(13,2)17(15)8-10-18/h3,9,13,15-17H,4-8,10-12H2,1-2H3/t13-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.214