Learn More
5Alfa-Androstano-3Beta,17Beta-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5a-Androstane-3b,17b-diol |
| CAS | 571-20-0 |
| Fórmula molecular | C19H32O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Androstane-3,17-diol, (3β,5α,17β)-, 5α-Androstane-3β,17β-diol (7CI,8CI), (3β,5α,17β)-Androstane-3,17-diol, 3β,17β-Androstanediol, 3β,17β-Dihydroxy-5α-androstane, 3β-Adiol, Maxterone, NSC 50891 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H32O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-17,20-21H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Nombre IUPAC | (3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 292.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.4562 |