Learn More
5Alfa-Androstano-3Alfa, 17Beta-diol (1,0mg/ml en Metanol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5a-Androstane-3a,17b-diol |
| CAS | 1852-53-5 |
| Fórmula molecular | C19 H32 O2 |
| Cantidad | 10 x 1 mL |
| Sinónimo | 5alpha-Androstane-3alpha,17beta-diol, 17beta-Dihydroandrosterone, 3alpha,17beta-Dihydroxy-5alpha-androstane, 3alpha,5alpha-Tetrahydrotestosterone, Adiol, Androstane-3alpha,17beta-diol, Etiocholane-3alpha,17beta-diol, Hombreol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H32O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-17,20-21H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4C[C@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Nombre IUPAC | (3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-10,13-dimetilo-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantrino-3,17-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 292.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.2402 |
| Mostrar más |