Learn More
5Alfa-Androstan-3Beta-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5a-Androstan-3Beta-ol |
| CAS | 1224-92-6 |
| Fórmula molecular | C19 H32 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Androstan-3-ol, (3β,5α)-, 5α-Androstan-3β-ol (6CI,7CI,8CI), (3β,5α)-Androstan-3-ol, 3β-Hydroxy-5α-androstane, NSC 50887 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H32O/c1-18-9-3-4-16(18)15-6-5-13-12-14(20)7-11-19(13,2)17(15)8-10-18/h13-17,20H,3-12H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@]12CCC[C@H]1[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC2 |
| Nombre IUPAC | (3S,5S,8S,9S,10S,13S,14S)-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 276.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.2453 |