Learn More
5alfa-androstan-3beta-ol, TRC
Produktkod. 30341547
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50 miligramos
Produktkod. Cantidad unitSize
30341547 50 mg 50 miligramos
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30341547 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63736050MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 5a-Androstan-3Beta-ol
CAS 1224-92-6
Fórmula molecular C19 H32 O
Cantidad 50 mg
Sinónimo Androstan-3-ol, (3β,5α)-, 5α-Androstan-3β-ol (6CI,7CI,8CI), (3β,5α)-Androstan-3-ol, 3β-Hydroxy-5α-androstane, NSC 50887
Fórmula InChI InChI=1S/C19H32O/c1-18-9-3-4-16(18)15-6-5-13-12-14(20)7-11-19(13,2)17(15)8-10-18/h13-17,20H,3-12H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
SMILES C[C@@]12CCC[C@H]1[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC2
Nombre IUPAC (3S,5S,8S,9S,10S,13S,14S)-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol
Peso molecular (g/mol) 276.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.2453
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.