Learn More
5alfa-Androstan-3beta,17beta-diol-16,16,17-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | d3-5 A-Androstane-3 b,17 b-diol |
| CAS | 79037-32-4 |
| Fórmula molecular | C19 2H3 H29 O2 |
| Cantidad | 0.005 g |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C[C@H]2 [C@@H]3 CC[C@H]4 C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]2(C)[C@@]1([2 H])O |
| Nombre IUPAC | (3 S,5 S,8 R,9 S,10 S,13 S,14 S,17 S)-16,16,17-trideuterio-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15-dodecahidro-1 H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 295.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.4747 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |