Learn More
5Alfa,6Beta-Dibromostigmastan-3Beta-il 3-Acetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5alpha,6beta-Dibromostigmastan-3beta-yl 3-Acetate |
| CAS | 32212-73-0 |
| Fórmula molecular | C31H50Br2O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (3β,5α,6β,22E)-5,6-Dibromo-stigmast-22-en-3-ol 3-Acetate, 5,6β-Dibromo-5α-stigmast-22-en-3β-ol Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H50Br2O2/c1-8-22(19(2)3)10-9-20(4)25-11-12-26-24-17-28(32)31(33)18-23(35-21(5)34)13-16-30(31,7)27(24)14-15-29(25,26)6/h9-10,19-20,22-28H,8,11-18H2,1-7H3/b10-9+/t20-,22-,23+,24+,25-,26+,27+,28-,29-,30-,31+/m1/s1 |
| SMILES | [H][C@@]1([C@H](C)/C=C/[C@@H](CC)C(C)C)[C@@]2(C)CC[C@@]3([H])[C@@]([C@]2([H])CC1)([H])C[C@@H](Br)[C@@]4(Br)C[C@@H](OC(C)=O)CC[C@@]43C |
| Nombre IUPAC | (3S,5R,6R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-5,6-dibromo-17-((2R,5S,E)-5-etil-6-metilhept-3-en-2-il)-10,13-dimetilhexadecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ilo acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 614.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 612.22 |