Learn More
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido (5alfa,6beta)-4,5-epoxi-6-[[(2E)-3-(3-furanil)-1-oxo-2-propenil]metilamino]-14-hidroxi-3-metoximorfinan-17-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5alpha,6beta)-4,5-Epoxy-6-[((2E)-3-(3-furanyl)-1-oxo-2-propenyl)methylamino]-14-hydroxy-3-methoxymorphinan-17-carboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 742075-09-8 |
| Fórmula molecular | C30H36N2O7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H36N2O7/c1-28(2,3)39-27(34)32-14-13-29-24-19-7-8-21(36-5)25(24)38-26(29)20(10-12-30(29,35)22(32)16-19)31(4)23(33)9-6-18-11-15-37-17-18/h6-9,11,15,17,20,22,26,35H,10,12-14,16H2,1-5H3/b9-6+/t20-,22-,26+,29+,30-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@]1([C@H](N(C(OC(C)(C)C)=O)CC2)C3)[C@@]42C5=C3C=CC(OC)=C5O[C@H]4[C@H](N(C)C(/C=C/C6=COC=C6)=O)CC1 |
| Peso molecular (g/mol) | 536.62 |