Learn More
(5Alfa)-4,5-epoxi-3,14-dihidroxi-6-oxo-morfinan-17-carboxaldehído, TRC
Código de producto. 30377838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30377838 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30377838 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5891801MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17-Formyl-4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one
CAS 1007856-83-8
Fórmula molecular C17 H17 N O5
Cantidad 1 mg
Sinónimo 17-Formyl-4,5α-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one, (5α)-4,5-Epoxy-3,14-dihydroxy-6-oxomorphinan-17-carboxaldehyde, Naltrexone Hydrochloride Imp. A (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17NO5/c19-8-18-6-5-16-13-9-1-2-10(20)14(13)23-15(16)11(21)3-4-17(16,22)12(18)7-9/h1-2,8,12,15,20,22H,3-7H2/t12-,15+,16+,17-/m1/s1
SMILES Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O)C=O
Nombre IUPAC (4R,4aS,7aR,12bS)-4a,9-dihidroxi-7-oxo-2,4,5,6,7a,13-hexahidro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolina-3-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 315.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.1107