Learn More
(5alfa)-2'H-Andrósto-2-eno[3,2-c]pirazol-17-uno, TRC
Código de producto. 30138733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138733 500 mg 500 miligramos
30003870 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138733 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA637515500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129545-93-3
Fórmula molecular C20H28N2O
Peso molecular (g/mol) 312.45
Sinónimo 2'H-Androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-one, (5α)-, (5α)-2'H-Androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-one, 17-Ketoprostanozol
Nombre IUPAC (1S,2S,10S,13R,14S,18S)-2,18-dimetil-6,7-diazapentaciclo[11.7.0.02,10.04,8.014,18]icosa-4(8),5-dien-17-one
SMILES C[C@]12Cc3cn[nH]c3C[C@@H]1CC[C@@H]4[C@@H]2CC[C@@]5(C)[C@H]4CCC5=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5a)-2'H-Androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-one
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28N2O/c1-19-8-7-16-14(15(19)5-6-18(19)23)4-3-13-9-17-12(11-21-22-17)10-20(13,16)2/h11,13-16H,3-10H2,1-2H3,(H,21,22)/t13-,14-,15-,16-,19-,20-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.2202