Learn More
(5Alfa,17Alfa)-17-hidroxipregn-20-yn-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5alpha,17alpha)-17-Hydroxypregn-20-yn-3-one |
| CAS | 13611-97-7 |
| Fórmula molecular | C21H30O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 17alpha-Ethynyl-17-hydroxy-5alpha-androstan-3-one, 17alpha-Ethynyl-17beta-hydroxyandrostan-3-one, 17alpha-Ethynyl-5alpha-androstan-17beta-ol-3-one, 5alpha-Androstan-17alpha-ethynyl-17beta-ol-3-one, HE 3562 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H30O2/c1-4-21(23)12-9-18-16-6-5-14-13-15(22)7-10-19(14,2)17(16)8-11-20(18,21)3/h1,14,16-18,23H,5-13H2,2-3H3/t14-,16+,17?,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CCC(=O)C[C@@H]1CC[C@H]3[C@H]4CC[C@@](O)(C#C)[C@@]4(C)CCC23 |
| Nombre IUPAC | (5S,8R,10S,13S,14R,17R)-17-etinil-17-hidroxi-10,13-dimetil-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 314.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.2246 |