Learn More
(5Alfa)-17,17-dimetil-18-nor-2-oxaandrost-13-en-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5alpha)-17,17-Dimethyl-18-nor-2-oxaandrost-13-en-3-one |
| CAS | 142793-21-3 |
| Fórmula molecular | C19 H28 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Oxandrolone related compound C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H28O2/c1-18(2)9-8-14-13-5-4-12-10-17(20)21-11-19(12,3)16(13)7-6-15(14)18/h12-13,16H,4-11H2,1-3H3/t12-,13-,16-,19-/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)CCC2=C1CC[C@H]3[C@H]2CC[C@H]4CC(=O)OC[C@]34C |
| Nombre IUPAC | (3bR,5aS,9aS,9bS)-1,1,9a-trimetil-3,3b,4,5,5a,6,9,9b,10,11-decahidro-2H-indeno[4,5-h]isocromen-7-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 288.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.2089 |