Learn More
(5Alfa,16Beta)-21-(acetiloxi)-17-hidroxi-16-metilpregnano-3,20-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5alpha,16beta)-21-(Acetyloxy)-17-hydroxy-16-methylpregnane-3,20-dione |
| CAS | 22468-55-9 |
| Fórmula molecular | C24H36O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 17,21-Dihydroxy-16beta-methyl-5alpha-pregnane-3,20-dione 21-Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H36O5/c1-14-11-20-18-6-5-16-12-17(26)7-9-22(16,3)19(18)8-10-23(20,4)24(14,28)21(27)13-29-15(2)25/h14,16,18-20,28H,5-13H2,1-4H3/t14-,16-,18+,19-,20-,22-,23-,24-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [2-[(5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S,17R)-17-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 404.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 404.2563 |