Learn More
(5a)-4,4-dimetilcolestan-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5alpha)-4,4-Dimethylcholestan-3-one |
| CAS | 2097-85-0 |
| Fórmula molecular | C29H50O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4,4-Dimethyl-5-α-cholestane-3-one, 4,4-Dimethyl-5α-cholestan-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H50O/c1-19(2)9-8-10-20(3)22-12-13-23-21-11-14-25-27(4,5)26(30)16-18-29(25,7)24(21)15-17-28(22,23)6/h19-25H,8-18H2,1-7H3/t20-,21+,22-,23+,24+,25?,28-,29-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@]12C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCCC(C)C)C(C)(C)C(CC1)=O |
| Nombre IUPAC | (8S,9S,10R,13R,14S,17R)-4,4,10,13-tetrametil-17-((R)-6-metilheptan-2-il)hexadecahidro-3H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 414.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 414.39 |