Learn More
(5a,17a)-17-hidroxipregnan-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5alpha,17alpha)-17-Hydroxypregnan-3-one |
| CAS | 20112-30-5 |
| Fórmula molecular | C21H34O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (5α,17α)-17-Hydroxy-pregnan-3-one, 17-Hydroxy-5α,17α-pregnan-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H34O2/c1-4-21(23)12-9-18-16-6-5-14-13-15(22)7-10-19(14,2)17(16)8-11-20(18,21)3/h14,16-18,23H,4-13H2,1-3H3/t14-,16+,17-,18-,19-,20-,21+/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@@]1(O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@@]4([H])CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)=O |
| Nombre IUPAC | (5S,8R,9S,10S,13S,14S,17R)-17-etil-17-hidroxi-10,13-dimetilhexadecahidro-3H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 318.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.26 |