Learn More
ΔSal disódica de minociclina 5a-11-hidroxi-12-oxo, TRC
Código de producto. 30396731
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30396731 5 mg 5 miligramos
30406619 0.5 mg 0.50 miligramo
30394660 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30396731 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9489255MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Delta5a-11-Hydroxy-12-oxo Minocycline Disodium Salt
Fórmula molecular C23 H23 N3 O7 . 2Na
Cantidad 5 mg
Sinónimo Δ5a-11-Hydroxy-12-oxo Minocycline Disodium Salt, 4,7-Bis(dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-1,12-dioxo-2-naphthacenecarboxamide Disodium Salt, 5a,6-Anhydro Minocycline Disodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C23H25N3O7.2Na/c1-25(2)12-5-6-13(27)15-10(12)7-9-8-11-17(26(3)4)19(29)16(22(24)32)21(31)23(11,33)20(30)14(9)18(15)28;;/h5-7,11,17,27-29,33H,8H2,1-4H3,(H2,24,32);;/q;2*+1/p-2/t11-,17-,23-;;/m0../s1
SMILES [Na+].[Na+].CN(C)[C@H]1[C@@H]2Cc3cc4c(ccc([O-])c4c(O)c3C(=O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1[O-])C(=O)N)N(C)C
Nombre IUPAC disodio;(6aS,7S,10aS)-9-carbamoil-4,7-bis(dimetilamino)-10a,12-dihidroxi-10,11-dioxo-6a,7-dihidro-6H-tetraceno-1,8-diolato
Peso molecular (g/mol) 499.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.1331