Learn More
Jenway™ Medidor de mV y de pH portátil 570 suministrado en un maletín con un electrodo combinado de pH de epoxi, una sonda ATC y baterías
Descripción
- Muestra de manera simultánea pH y temperatura
- Calibración automática
- Compensación de temperatura automática o manual (ATC)
- Desconexión automática, 10 minutos
- 2500 horas de batería
- Garantía de 2 año
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Maletín de transporte con electrodo de pH de epoxi, sonda ATC, sobres de tampones y baterías |
| Exactitud (temperatura) | ±0,04 °C |
| Exactitud (mV) | ± 1 |
| Exactitud (pH) | ±0.02 |
| Intervalo (pH) | De -2 a 16 |
| Resolución (pH) | 0,01 |
| Intervalo (mV) | Desde -1000 hasta 1000 |
| Resolución (mV) | 1 mV |
| Calibration Points | 2 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -39,9 °C a +149,9 °C |
| Mostrar más |