Descripción
Utilice el tampón TAE 50X (Tris-acetato-EDTA) Thermo Scientific en la electroforesis de ácidos nucleicos en geles de agarosa y poliacrilamida. Puede utilizar este tampón para el ADN genómico y altamente condensado. También se puede utilizar como tampón de corrida y de preparación del gel.
Recomendaciones de uso
- Utilice TAE 1X fresco para el gel y la electroforesis
- Para preparar un tampón TAE 1X, añada 20 ml de tampón TAE 50X A 980 ml de agua desionizada y mezcle bien
Control de calidad
- Ausencia de otras endo o exodesoxirribonucleasas y ribonucleasas confirmada mediante pruebas de calidad apropiadas
Composición de 1X
- 40 mM de Tris
- 20 mM de ácido acético
- 1 mM de EDTA
- pH de 50X TAE: 8,4
Recomendada para:
Electroforesis de ácidos nucleicos en geles de agarosa y poliacrilamida; usado como tampón de desplazamiento y como tampón para la preparación de gel; filtrado a través de una membrana de 0,22 μm; recomendado para la resolución de fragmentos de ARN y ADN.
Nota:
El tampón TAE tiene una capacidad de tamponamiento relativamente baja, por lo que se recomienda la sustitución periódica del tampón durante una electroforesis prolongada.
Especificaciones
Especificaciones
| Componentes | 40mM Tris; 20mM acetic acid; 1mM EDTA; pHof 50X TAE: 8.4 |
| Contenido y almacenamiento | There are no time limitations for storage of the electrophoresis buffers at room temperature. If the buffer is stored at lower temperatures, a precipitate may form, which is easily dissolved by gentle heating. |
| Cantidad | 1 L |
| Tipo de producto | 50X TAE Buffer (Tris-acetate-EDTA) |