Learn More
Fisherbrand™ Sonicador Q55 sin sonda
Código de producto. 12901161 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
110 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
12901161 110 V cada uno
1 options
Código de producto. 12901161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2190.00€
    1550.69€ / paquete de 1
    Ahorro 639.31€
    29% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Eficaz para la interrupción celular estándar y muchas otras aplicaciones de pequeño volumen Fisherbrand™ Q55 Sonicator es un procesador ultrasónico compacto y rentable que ocupará menos espacio en el banco que cualquier otra unidad del mercado.
  • Es la unidad más pequeña disponible.
  • Interruptor manual o funcionamiento continuo
  • Funcionamiento sencillo y eficaz
Especificaciones
Tensión 110 V
Requisitos eléctricos 110V, 50/60 Hz
Vataje 55 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 203 x 190 x 146 mm (8 x 7,5 x 5,75 in)
Incluye Generador, convertidor, sonda de 3 mm de diámetro, cable de alimentación, cable de convertidor y juego de llaves
Modelo Q55