missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Avanafil, MedChemExpress
Descripción
Avanafil activates NO/cGMP/PKG signaling-pathway to decrease loss in BMD, bone atrophy, and oxidative stress. Avanafil inhibits cyclic guanosine monophosphate (cGMP) hydrolysis and thus increases cGMP levels. Avanafil can be used for the research of erectile dysfunction and osteoporosis.
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | Avanafil |
| CAS | 330784-47-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H26ClN7O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | TA1790 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (103.32 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | COC1=C(Cl)C=C(CNC2=C(C(NCC3=NC=CC=N3)=O)C=NC(N4[C@H](CO)CCC4)=N2)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 483.95 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?