Learn More
Acepromazine Maleate, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acepromazine Maleate |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22N2OS/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19/h4-5,7-10,13H,6,11-12H2,1-3H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 442.1562 |
| Porcentaje de pureza | >95% |