missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6Alpha-Bromo Beclometasona Dipropionato, TRC

Código de producto. 30009260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30009260 50 mg 50 miligramos
30136145 10 mg 10 miligramos
30136637 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30009260 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68013550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 887130-69-0
Fórmula molecular C28 H36 Br Cl O7
Peso molecular (g/mol) 599.94
Sinónimo (6α,11β,16β)-6-Bromo-9-chloro-11-hydroxy-16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)-pregna-1,4-diene-3,20-dione (9CI)
Nombre IUPAC [2-[(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-6-bromo-9-cloro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-17-propanoiloxi-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoetil] propanoato
SMILES CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](Br)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]12C

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 6alpha-Bromo Beclomethasone Dipropionate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H36BrClO7/c1-6-23(34)36-14-22(33)28(37-24(35)7-2)15(3)10-17-18-12-20(29)19-11-16(31)8-9-25(19,4)27(18,30)21(32)13-26(17,28)5/h8-9,11,15,17-18,20-21,32H,6-7,10,12-14H2,1-5H3/t15-,17-,18-,20-,21-,25-,26-,27-,28-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 598.1333
Porcentaje de pureza >95%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.