Learn More
Sampling Systems™ Contenedor de almacenamiento de acero inoxidable de 50 l con abrazaderas de palanca y sello de silicona
Código de producto. 15839037 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15839037 50 L cada uno
1 options
Código de producto. 15839037 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor A69450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1330.00€
    1282.48€ / paquete de 1
    Ahorro 47.52€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-03-2027
Recipientes multiuso con diseño ligero para una amplia gama de usos de almacenamiento en el laboratorio
  • Interior sin grietas
  • Dos asas resistentes
  • Tapa rebajada con ajuste preciso con mango
  • Fondo plano con anillo de canto para proporcionar mayor protección
  • Abrazaderas de palanca utilizadas para sujetar firmemente la tapa en su lugar
  • Fabricado en acero inoxidable 304
Especificaciones
Cierre incluido Sí
Tipo de tapón Tapa rebajada
Capacidad (métrico) 50 L
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento general
Material Acero inoxidable
Incluye Abrazaderas de palanca, sello de silicona
Forma Redondo
Altura (métrico) 560 mm
Diámetro exterior (métrico) 350 mm