Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis prehumedecidos de RC estándar Labs Spectra/Por™ 6, MWCO de 50 000 D
Beschreibung
Beinhaltet
- Tubos de diálisis Spectra/Por 6 de 1 m
- 1 Tapón Spectra/Por estándar (para flotabilidad)
- 1 Tapón Spectra/Por ponderado (para orientación)
- 5 selecciones de apertura de tubos
- Membrana de diálisis de celulosa regenerada (RC) de grado estándar de estudio transparente y flexible
- Membrana envasada húmeda en solución conservante con ácida sódica al 0,05 %
- Kits disponibles en longitudes de tubo de 1 m ideales para la evaluación y calificación de membranas
- Incluye un par de tapones y cómodas selecciones de apertura de tubos
Spezifikation
Spezifikation
| MWCO | 50 kDa |
| Diámetro (métrico) | 18 mm |
| Longitud (métrico) | 2,5 ml/cm vol./longitud |
| Cantidad | Kit/tubo de 1 m |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?