Learn More
Cellpath Moldes de base reutilizables de acero inoxidable
Código de producto. 30226276
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
7 x 7 x 5 mm
10 x 24 x 5 mm
14 x 24 x 5 mm
24 x 24 x 5 mm
30 x 24 x 9 mm
37 x 24 x 9 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
30226276 37 x 24 x 9 mm paquete de 5
30226270 7 x 7 x 5 mm paquete de 5
30226272 14 x 24 x 5 mm paquete de 5
30226275 30 x 24 x 9 mm paquete de 5
30226274 24 x 24 x 5 mm paquete de 5
30226271 10 x 24 x 5 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30226276 Proveedor Cellpath N.º de proveedor GBB371405A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.64€
    23.68€ / paquete de 5
    Ahorro 5.96€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Ideal para núcleos de próstata y mama y se puede utilizar con casetes de procesamiento de rejilla y de listones para seccionamientos horizontales y verticales. Cellpath Los moldes de base reutilizables de acero inoxidable están fabricados con acero inoxidable de alta calidad que pone fin al recorte extenso de cera.
  • Hecho de acero inoxidable reutilizable.
  • Apilable para reducir el área de almacenamiento.
  • Las esquinas internas redondeadas permiten una fácil extracción del bloque de cera.
  • Cuenta con bordes extendidos que evitan que se vuelque y brindan un área de agarre para facilitar su manejo.
  • Disponibles en una amplia gama de tamaños
  • GBB-0714-05A adecuado para su uso con biopsias con aguja y sacabocados
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 37 x 24 x 9 mm
Cantidad 5/Pk.