Learn More
Cellpath Sistema II Hex™ Casetes de procesamiento de tejidos (con tolva)
Código de producto. 30226229
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 1500
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30226229 Blanco paquete de 1500
1 options
Código de producto. 30226229 Proveedor Cellpath N.º de proveedor EAD010204H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.28€
    103.68€ / paquete de 1500
    Ahorro 34.60€
    25% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Precargado en tolvas para uso con impresoras automatizadas y de tipo carrusel. CellPath Los casetes de procesamiento de tejidos hexagonales System II (con tolva) cuentan con un diseño de panal exclusivo que aumenta el área de superficie abierta en comparación con las perforaciones redondas tradicionales, lo que permite un mayor flujo de reactivo para un mejor procesamiento y un bloque más rígido al seccionar.
  • Precargado en tolvas para usar con impresoras de casete automatizadas y de tipo carrusel
  • Fabricado con resina –de acetilo virgen de alta calidad.
  • Perforaciones hexagonales dispuestas en estructura de panal para aprovechar mejor la superficie disponible.
  • La disposición única aumenta el área abierta, lo que aumenta el flujo de reactivo y mejora la tinción de la muestra y el tiempo de análisis.
  • Las paredes laterales extra gruesas aumentan la rigidez y la estabilidad para un seccionamiento de alta calidad.
  • Diseñado para adaptarse Thermo Máquinas de escritura de casetes Printmate y –Micro-writer
  • Disponible en 15 colores de stock que codifican por color diferentes tipos de carga de trabajo o aplicaciones.
Especificaciones
Cantidad 1500/Pk.
Color Blanco
Material Resina de acetilo
Tipo de producto Casete de procesamiento de tejidos en tubo de tolva