Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis en seco de RC estándar Labs Spectra/Por™ 3, MWCO de 3,5 kD
Código de producto. 11571060
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
11,5 mm
11,5mm
29 mm
29 mm
34 mm
34 mm
Longitud (métrico):
1,1 ml/cm vol./longitud
5 m
6,4 ml/cm vol./longitud
9,3 ml/cm vol./longitud
Cantidad:
Kit/tubo de 1 m
Kit/tubo de 5 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
5 metros
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Cantidad unitSize
11571060 34 mm 5 m Kit/tubo de 5 m 5 metros
15360772 29 mm 6,4 ml/cm vol./longitud Kit/tubo de 5 m 5 metros
15370772 29 mm 6,4 ml/cm vol./longitud Kit/tubo de 1 m 1 metro
15380772 34 mm 9,3 ml/cm vol./longitud Kit/tubo de 1 m 1 metro
15340772 11,5mm 1,1 ml/cm vol./longitud Kit/tubo de 1 m 1 metro
12791138 11,5 mm 1,1 ml/cm vol./longitud Kit/tubo de 5 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11571060 Proveedor Spectrum™ N.º de proveedor 132725T
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
  • 1 O 5 m de tubos de diálisis Spectra/Por 3
  • 1 Tapón Spectra/Por estándar (para flotabilidad)
  • 1 Tapón Spectra/Por ponderado (para orientación)
  • 2 abridores de tubos adhesivos
Con tubos de membrana de celulosa regenerada de grado estándar para aplicaciones con diferencia significativa de tamaño entre las muestras de MW que se separan
  • Para aplicaciones básicas de diálisis o tubos de diálisis de evaluación para la aplicación de diálisis
  • Envasado en seco con glicerina (enjuagar en agua) o sin glicerina (no se requiere enjuague)
Especificaciones
Tipo de producto Kit de prueba
MWCO 3.5 kDa
Membrana Celulosa regenerada
Diámetro (métrico) 34 mm
Diámetro (imperial) 0,2 in
Longitud (imperial) 16 ft
Longitud (métrico) 5 m
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 9,3 mL
Contenido del kit Rollo de 5 m de tubos de diálisis Spectra/Por™ 1, 2 o 3, 1 tapón estándar Spectra/Por (ayuda a la flotabilidad), 1 tapón ponderado Spectra/Por (ayuda a la orientación vertical), 5 selecciones de apertura
Cantidad Kit/tubo de 5 m
Para utilizar con (aplicación) ideal para diálisis de pequeño volumen o evaluación de membrana para una aplicación