Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis en seco de RC estándar Labs Spectra/Por™ 2 12-14
Descripción
Includes
- 1 O 5 m de tubos de diálisis Spectra/Por 2
- 1 Tapón Spectra/Por estándar (para flotabilidad)
- 1 Tapón Spectra/Por ponderado (para orientación)
- 2 abridores de tubos adhesivos
- Para aplicaciones de mayor permeabilidad o tubos de diálisis de evaluación para la aplicación de diálisis
- Envasado en seco con glicerina (remojo en agua)
Especificaciones
Especificaciones
| MWCO | De 12 a 14 kDa |
| Diámetro (métrico) | 6,5 mm |
| Longitud (métrico) | 0,32 ml/cm vol./longitud |
| Cantidad | Kit/tubo de 5 m |