Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis en seco de RC estándar Labs Spectra/Por™ 1, MWCO de 6-8 kD
Descripción
Includes
- 1 m o 5 m de tubos de diálisis Spectra/Por 1
- 1 tapón Spectra/Por estándar (para flotabilidad)
- 1 tapón Spectra/Por ponderado (para orientación)
- 2 abridores de tubos adhesivos
- Para aplicaciones básicas de diálisis o tubos de diálisis de evaluación para la aplicación de diálisis
- Envasado en seco con glicerina (remojo en agua)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dialysis Trial Kit |
| MWCO | 6 a 8 kDa |
| Formato | Tubing |
| Diámetro (métrico) | 64 mm |
| Longitud (métrico) | 32 ml/cm vol./longitud |
| Cantidad | Kit/tubo de 5 m |