Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis Biotech CE de 0,5 a 1,0 kD de Labs
Código de producto. 15350662
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
6,4 mm
10 mm
15 mm
20 mm
Longitud (métrico):
0,32 ml/cm vol./longitud
0,79 ml/cm vol./longitud
1,8 ml/cm vol./longitud
3,1 ml/cm vol./longitud
Tamaño de la unidad:
1 M
1 metro
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) unitSize
15350662 6,4 mm 0,32 ml/cm vol./longitud 1 M
15370662 20 mm 3,1 ml/cm vol./longitud 1 metro
15360662 15 mm 1,8 ml/cm vol./longitud 1 metro
11550940 10 mm 0,79 ml/cm vol./longitud cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15350662 Proveedor Spectrum™ N.º de proveedor 131084T
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
  • Tubo de CE de 1 m Biotech con ácida sódica al 0,05 %
  • Dos tapones de tubos universales
  • Cinco selecciones de apertura
Con tubos de membrana de éster de celulosa biológicamente inerte y ultrapura Biotech
Ideal para aplicaciones de diálisis pequeñas y críticas que requieren la selectividad y retención más concisas proporcionadas por la membrana de éster de celulosa (CE) Biotech respecto a la RC de grado estándar
  • Hidrófilo, porosidad simétrica
  • Para aplicaciones que requieren tubos pequeños o para evaluar una membrana de diálisis concreta
  • Incluye tubos de 1 m con par de tapones de tubos y 5 selecciones de apertura
Especificaciones
MWCO 0,5 a 1,0 kDa
Diámetro (métrico) 6,4 mm
Longitud (métrico) 0,32 ml/cm vol./longitud
Cantidad Kit/tubo de 1 m