Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis pretratados de RC estándar Labs Spectra/Por™ 7, MWCO de 25 000 D
Descripción
Includes
- Tubos pretratados de 1 metro, un par de tapones y 5 selecciones de apertura
- Hidrófilo, porosidad simétrica
- Equilibrado en agua
- Envasado húmedo en solución conservante con ácida sódica al 0,05 %
- Para experimentos pequeños o calificar una membrana para una aplicación concreta
Especificaciones
Especificaciones
| MWCO | 25 kDa |
| Diámetro (métrico) | 18 mm |
| Longitud (métrico) | 2,5 ml/cm vol./longitud |
| Cantidad | Kit/tubo de 1 m |