Learn More
Invitrogen™ Dispositivo iBind™ Flex Western
Description
El sistema iBind™ Flex Western ofrece procesamiento automatizado de inmunotransferencia (Western Blotting) y puede alojar varios formatos de blots, incluidas tiras midi, mini y cortadas verticalmente. Basado en la tecnología de flujo lateral secuencial (SLF), todos los pasos de bloqueo, incubación de anticuerpos y lavado durante la inmunodetección son automáticos. En comparación con los métodos manuales, el sistema iBind Flex Western requiere menos anticuerpo primario, permite obtener resultados reproducibles y es compatible con protocolos de detección posteriores.
El sistema Invitrogen™ iBind™ Flex Western ofrece lo siguiente:
El sistema Invitrogen™ iBind™ Flex Western ofrece lo siguiente:
- Opciones flexibles: optimice el uso de anticuerpos, cambie los formatos y reduzca el tiempo de manipulación
- Ahorro de costes: use hasta un 80 % menos de anticuerpo primario
- Reproducibilidad: el procesamiento automatizado ofrece una mayor uniformidad entre una transferencia y otra
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Capacidad | Una transferencia Midi, seis transferencias de tiras cortadas verticalmente, dos transferencias Mini |
| Método de detección | Cromogénico, quimioluminiscente, fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Inmunotransferencia (Western Blotting) |
| Compatibilidad de membranas | Nitrocelulosa, PVDF |
| Línea de productos | iBind Flex |
| Running Time | ∼2,5 h |
| Capacidad de procesamiento | Una transferencia Midi, seis transferencias de tiras cortadas verticalmente, dos transferencias Mini |
| Tipo | Dispositivo Western |
| Cantidad | 2 dispositivos |
| Show More |