Learn More
Estándar de elementos RCRA de la EPA de EE. UU.: Ag, As, Ba, Cd, Cr, Hg, Pb, Se a 100 μg/mL en HNO3 al 5%, VHG™
Descripción
Estándar de elementos RCRA de la EPA de EE. UU.: Ag, As, Ba, Cd, Cr, Hg, Pb, Se a 100 μg/mL en HNO3 al 5%
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Arsenic/Barium/Cadmium/Chromium/Lead/Mercury/Selenium/Silver |
| CAS | 7440-38-2, 7440-39-3, 7440-43-9, 7440-47-3, 7439-92-1, 7439-97-6 |
| Métodos | ICP/ICP-MS |
| Nombres de analitos o componentes | Arsenic/Barium/Cadmium/Chromium/Lead/Mercury/Selenium/Silver |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dilute HNO3 |
| Cantidad | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Arsenic 100 μg/mL/Barium 100 μg/mL/Cadmium 100 μg/mL/Chromium 100 μg/mL/Lead 100 μg/mL/Mercury 100 μg/mL/Selenium 100 μg/mL/Silver 100 μg/mL |