Learn More
Kautex™ Frasco lavador para agua destilada de cuello ancho natural con tapón verde de LDPE
Diseñados para proporcionar un flujo de líquido controlado con precisión. Los frascos lavadores de seguridad de 500 ml Kautex™ proporcionan una excelente resistencia química para la seguridad del laboratorio.
Marca:  Kautex™ 2000770024
Código de producto. 10568062
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Imprinted with hazard symbols and substances of content in German, English and French language
  • Writing space
  • Abrasion-resistant printing
  • Closure color matches color of ink for easy identification of media
  • Leak-proof
  • Completely emptied by sliding delivery tube, even when inverted.
Suitable for the declared liquids. Not suitable for food.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones