missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dexamethasone Sodium Phosphate, TRC

Código de producto. 18030240
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18030240 500 mg 500 miligramos
30040756 100 mg 100 miligramos
18053450 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18030240 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD298898500MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 2392-39-4
Fórmula molecular C22 H28 F O8 P . 2 Na
Peso molecular (g/mol) 516.4
Sinónimo Dexamethasone Sodium Phosphate, (11β,16α)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-(phosphonooxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione sodium salt (1:2), (11β,16α)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-(phosphonooxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione disodium salt, 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(dihydrogen phosphate) disodium salt, 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-phosphate disodium salt, Ak-Dex, Baldex, Colvasone, Corson, Corson (pharmaceutical), Dalalone, Decadron phosphate, Decdan, Dexabene, Dexacort, Dexadreson, Dexagel, Dexagro, Dexamethasone 21-(disodium phosphate), Dexamethasone 21-phosphate disodium salt, Dexamethasone disodium phosphate, Dexamethasone phosphate disodium salt, Dexamethasone phosphate sodium salt, Dexamethasone sodium phosphate, Dexamethazone sodium phosphate, Dezone, Disodium dexamethasone 21-monophosphate, Disodium dexamethasone 21-phosphate, Disodium dexamethasone phosphate, Maxidex Ointment, Megacort, Onadron, Orgadrone, Sodium dexamethasone phosphate, Soldesam, Solu-Deca, Solu-Decadron, Spersadex, Turbinaire
Nombre IUPAC disodium;[2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] phosphate
SMILES [Na+].[Na+].C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COP(=O)([O-])[O-]

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Dexamethasone disodium phosphate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H30FO8P.2Na/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)21(15,23)17(25)10-20(16,3)22(12,27)18(26)11-31-32(28,29)30;;/h6-7,9,12,15-17,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3,(H2,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+;;/m1../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.1301
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.