Learn More
Mecmesin™ Agarre en cuña 500 N
Código de producto. 11937989
Encompass
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Small
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11937989 Small cada uno
1 options
Código de producto. 11937989 Proveedor Mecmesin™ N.º de proveedor 432385
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ideal for tensile testing below 500 N.
  • Ideal for tensile testing below 500 N.
  • A spring-loaded lever ensures the serrated jaws are easy to open for fast securing and release of samples. As load is applied, the self-tightening action of the wedge jaws ensures the sample is held rigidly without slippage.
  • Fitted with a 10-32 UNF threaded hole and grub-screw for fixing to the base plate of a test stand. When fixing to a loadcell/gauge these wedge grips are often be used with a chain-link assembly to provide a flexible connection.
Especificaciones
Tamaño Small
Altura (métrico) 20 mm
Anchura (métrico) 16 mm
temp <500 N