Learn More
Hamilton™ 500 μl, modelo 1750 C SYR, roscas 1/4-28
Las jeringas de la serie 1700 son la versión Gastight de las jeringas originales de la serie 700. Esta serie de jeringas es ideal para dispensar volúmenes desde 1 μL hasta 500 μL. Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie.
Marca:  Hamilton™ 202192
Código de producto. 11517874
  • 134.00€ / cada uno
Descripción
Hoja de especificaciones
  • La aguja se vende por separado – Sí
  • Volumen – 500 μl
  • Tipo de jeringa – estanco a los gases
  • Jeringas serie – 1700
  • Terminación – ChemSeal (C, 1/4 pulg.-28)
  • Aguja – No hay agujas disponible
  • Trayectoria del líquido – Vidrio de borosilicato, PTFE
  • Esterilizable en autoclave – Sí
  • Esterilizable en gas – Sí
  • máx. – 700 psig (48,3 bar)
  • Temperatura máxima – 50 °C / 122 °F
  • Temperatura mínima – 20 °C / 68 °F
  • Cantidad de ventas – Una jeringa por paquete
Especificaciones
Especificaciones
estanco a los gases
500 μl
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Hamilton™ 500 μl, modelo 1750 C SYR, roscas 1/4-28 >