Learn More
Hamilton™ 500 μL, modelo 1001.5 TLLX SYR, jeringa para instrumentos
Descripción
Hoja de especificaciones
- Volumen– 500 μL
- Tipo de jeringa– Media altura hermética
- Serie de jeringas– 1000
- Terminación– Conector Luer Lock de PTFE (TLL)
- Estilo de émbolo– Estilo X
- Trayectoria del fluido– Vidrio de borosilicato, PTFE, PFA
- Esterilizable en autoclave– Sí
- Esterilizable a gas– Sí
- Presión– 200 psig (13,8 bar)
- Temperatura máxima– 115 °C / 239 °F
- Temperatura mínima– 10 °C / 50 °F
- Diámetro interior del cañón– 0,181 in (4,61 mm)
- Diámetro exterior del cañón– 0,355 in (9,02 mm)
- Cantidad de ventas– 1 jeringa por paquete
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Jeringa para instrumental |
| Volumen (métrico) | 500 μl |